Learn More
4-Cianoindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460059 5 g 5 g
15450059 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63391.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16136-52-0 | C9H6N2 | 142.161 g/mol
4-Cyanoindole is used as a synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El4-cianoindole se usa como un intermedio sintético.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Calor, sensible a la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes, ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16136-52-0
Fórmula molecular C9H6N2
Peso molecular (g/mol) 142.161
Número MDL MFCD00152045
Clave InChI CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanoindole, 4-indolecarbonitrile, indole-4-carbonitrile, indole-4-cyano, 4-cyano-1h-indole, 4-cyano indole, pubchem7327, acmc-209dmi, 1h-indol-4-yl cyanide
PubChem CID 3817602
Nombre IUPAC 1H-indol-4-carbonitrilo
SMILES C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanoindole
Punto de fusión 120°C to 125°C
Color Gris
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido