Learn More
4-Cianoimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15587729 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15587729 5 g 5 g
15577729 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15587729 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461360050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57090-88-7 | C4H3N3 | 93.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57090-88-7
Fórmula molecular C4H3N3
Peso molecular (g/mol) 93.09
Número MDL MFCD00233358
Clave InChI NWVGXXPWOYZODV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-imidazole-4-carbonitrile, 4-cyanoimidazole, 4-cyano-1h-imidazole, 3h-imidazole-4-carbonitrile, imidazole-4-carbonitrile, pubchem18770, acmc-209lvz, 5-imidazole carbonitrile, 1h-imidazol-4-kohlenitrile, ksc269a8n
PubChem CID 564457
Nombre IUPAC 1H-imidazole-5-carbonitrile
SMILES N#CC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanoimidazole
Punto de fusión 32.0°C to 35.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.09
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Cyanoimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.