Learn More
4-cianociclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyanocyclohexanone |
| CAS | 34916-10-4 |
| Fórmula molecular | C7H9NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Oxocyclohexanecarbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h6H,1-4H2 |
| SMILES | N#CC(CC1)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 4-oxociclohexano-1-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 123.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.07 |