Learn More
Bromuro de 4-cianobitilcinc, 0,5M en THF, envasado en Argon en botellas de ChemSeal resellables ™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475425 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15475425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58897.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Se manejan en gas protector seco. Sensible al aire. Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes, calor, ácidos a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobutylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 226570-68-9
Densidad 0.971
Fórmula molecular C5H9BrNZn-
Fórmula lineal N≡C(CH2)4ZnBr
Número MDL MFCD01316996
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 4-cyanobutylzinc bromide 0.5m in thf
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI VKWWIKWQDKNXQC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCC#N.[Zn].[Br-]
Nombre IUPAC pentanonitrilo; cinc;bromuro
Peso molecular (g/mol) 228.418
PubChem CID 131668629
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.41
Visa mer Visa mindre
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.