Learn More
4-Cianobifenilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336889 10 g 10 g
11346889 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26791.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2920-38-9 | C13H9N | 179.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2920-38-9
Fórmula molecular C13H9N
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00001821
Clave InChI BPMBNLJJRKCCRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanobiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-biphenylcarbonitrile, p-phenylbenzonitrile, p-cyanobiphenyl, biphenyl-4-carbonitrile, 4-phenylbenzenecarbonitrile, 4-biphenylcarboxylic acid nitrile, 4-cyanodiphenyl
PubChem CID 18021
Nombre IUPAC 4-fenilbenzonitrilo
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobiphenyl
Punto de fusión 85°C to 87°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Beilstein 1907924
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 95%