Learn More
Ácido 4'-cianobifenil-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468397 5 g 5 g
15458397 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51906.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149506-93-4
Fórmula molecular C14H9NO2
Peso molecular (g/mol) 223.231
Número MDL MFCD04117352
Clave InChI WLUGFHVTVXLVFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-cyano-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-4-cyanophenyl benzoic acid, 4'-cyanobiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-3-biphenylcarboxylic acid, 4'-cyano 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, acmc-20aix9, amtda032, 3-carboxy-4'-cyanobiphenyl, 4-3-carboxyphenyl benzonitrile
PubChem CID 2757953
Nombre IUPAC ácido 3-(4-cianofenil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 95%