Learn More
Clorhidrato de 4-cianobencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride |
| CAS | 15996-76-6 |
| Fórmula molecular | C8H8ClN2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, alpha-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, p-Cyanobenzylamine Hydrochloride, p-Cyanophenylmethylamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2.ClH/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7;/h1-4H,5,9H2;1H |
| SMILES | Cl.NCc1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-(aminometil)benzonitrilo; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 168.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0454 |