Learn More
Cloruro de (4-Cianobenzil)trifenilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398655 25 g 25 g
11388655 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12187.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20430-33-5 | C26H21ClNP | 413.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20430-33-5
Fórmula molecular C26H21ClNP
Peso molecular (g/mol) 413.88
Número MDL MFCD00011752
Clave InChI GXMFPJIKPZDNCS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-cyanobenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-cyanophenyl methyl triphenylphosphanium chloride, 4-triphenylphosphino methyl benzenecarbonitrile, chloride, acmc-20apna, phosphonium, 4-cyanophenyl methyl triphenyl-, chloride, 4-cyanobenzyltriphenylphosphonium chloride, p-cyanobenzyl-triphenylphosphonium chloride, 4-cyanobenzyl triphenylphosphoniumchloride, 4-cyanobenzyl-triphenylphosphonium chloride
PubChem CID 2724468
SMILES [Cl-].N#CC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 322°C to 326°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 4630137
Nombre IUPAC (4-cianofenil)metil-trifenilfosfonio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.89
Porcentaje de pureza 99%