Learn More
Alcohol 4-cianobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400608 1 g 1 g
15420608 250 mg 250 miligramos
15410608 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15400608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54283.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 874-89-5 | C8H7NO | 133.15 g/mol
4-Cyanobenzyl alcohol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 4-cianobencilo se usa como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-89-5
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00870633
Clave InChI XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxymethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl alcohol, p-cyanobenzyl alcohol, ccris 5116, benzonitrile, 4-hydroxymethyl, 4-cyanobenzenemethanol, 4-cyanophenyl methanol, 4-hydroxymethyl-benzonitrile, 4 hydroxymethyl-benzonitrile
PubChem CID 160549
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)benzonitrilo
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobenzyl alcohol
Punto de fusión 32°C to 36°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%