Learn More
4-Cianobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492418 5 g 5 g
11482418 1 g 1 g
11402428 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15764.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    163.65€ / 5 g
    Ahorro 18.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1503-49-7 | C14H9NO | 207.232 g/mol
Substituted benzophenones are used to determine the quantum yields for norbornadiene(N)quadricyclane(Q) and QN isomerization. It is employed as a triplet sensitizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las benzofenonas sustituidas se utilizan para determinar las producciones cuánticas de la isomerización de norbornadieno (N) → quadriciclano (Q) y Q→N. Se emplean como sensibilizadoras de tripletes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1503-49-7
Fórmula molecular C14H9NO
Peso molecular (g/mol) 207.232
Número MDL MFCD00016382
Clave InChI YSZWJJANSNFQMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73921
Nombre IUPAC 4-benzoilbenzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobenzophenone
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 641181
Sinónimo 4-cyanobenzophenone, 4-benzoyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-benzoyl, 4-cyano-benzophenon, 4-cyano-benzophenone, acmc-20amk8, #, benzonitrile,4-benzoyl, 4-phenylcarbonyl benzenecarbonitrile
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 98%