Learn More
Ácido 4-cianobenzoico, TRC
Código de producto. 30352160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352160 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30352160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC96232550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobenzoic Acid
CAS 619-65-8
Fórmula molecular C8H5NO2
Cantidad 50 g
Sinónimo p-Cyanobenzoic Acid, 4-Carboxybenzonitrile, NSC 6306, p-Carboxybenzonitrile, p-Cyanobenzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)C#N
Nombre IUPAC ácido 4-cianobenzoico
Peso molecular (g/mol) 147.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.032