Learn More
Ácido 4-cianobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462777 100 g 100 g
11448426 5 g 5 g
11452777 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15434.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 619-65-8 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
4-Cyanobenzoic acid is used as an inhibitor. 4-cyanobenzaldehyde and 4-cyanobenzoic acid can inhibit both the monophenolase activity and the diphenolase activity of mushroom tyrosinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-cianobenzoico se usa como inhibidor. El 4-cianobenzaldehído y el ácido 4-cianobenzoico pueden inhibir la actividad de monofenolasa y la actividad de difenolasa de la tirosinasa de hongos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-65-8
Fórmula molecular C8H5NO2
Peso molecular (g/mol) 147.133
Número MDL MFCD00002528
Clave InChI ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano, p-carboxybenzonitrile, 4-carboxybenzonitrile, benzoic acid, p-cyano, 4-cyano-benzoic acid, 4-cyano benzoic acid, benzoicacid, 4-cyano, 4-cyanobenzoicacid, para-cyanobenzoic acid
PubChem CID 12087
Nombre IUPAC ácido 4-cianobenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobenzoic acid
Punto de fusión ∼221°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 1862865
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 98%