Learn More
4-cloruro de cianobenzenesulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498016 25 g 25 g
11478016 1 g 1 g
11488016 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14081.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 49584-26-1 | C7H4ClNO2S | 201.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49584-26-1
Fórmula molecular C7H4ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 201.62
Número MDL MFCD00052337
Clave InChI DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulfonylchloride, p-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyano, 4-cyanophenylsulfonyl chloride, p-cyanobenzenesulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano-benzenesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 39497
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 107°C to 110°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 777939
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC cloruro de 4-cianobencenosulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.63
Porcentaje de pureza 97%