Learn More
4-Cianobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414487 5 g 5 g
15404487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31836.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3119-02-6 | C7H6N2O2S | 182.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3119-02-6
Número MDL MFCD02089633
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobenzenesulfonamide
Punto de fusión 168°C to 171°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C36H30Pb2
Cantidad 5 g
Sinónimo hexaphenyldilead, hexaphenyldiplumbane, dilead, hexaphenyl, lead, hexaphenyldi, diplumbane, hexaphenyl, unii-km5rj5fzy2, km5rj5fzy2, diplumbane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyl, hexaphenyldilead iv
Clave InChI SOLOHWWGJALNFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Pb](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.C1=CC=C(C=C1)[Pb](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC trifenilplomo
Peso molecular (g/mol) 877.00
PubChem CID 6327846
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza 97%