Learn More
4-Cianobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404487 1 g 1 g
15414487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31836.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3119-02-6 | C7H6N2O2S | 182.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3119-02-6
Número MDL MFCD02089633
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobenzenesulfonamide
Punto de fusión 168°C to 171°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C7H6N2O2S
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-cyanobenzene-1-sulfonamide, p-cyanobenzenesulfonamide, 4-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-cyano, 4-cyano-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano, p-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano-9ci, 4-sulphamoylbenzonitrile, wln: zswr dcn
Clave InChI UZECCNDOASGYNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-cianobencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 182.20
PubChem CID 76566
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza 97%