Learn More
Ácido 4-cianobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374865 1 g 1 g
11384865 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18007.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 126747-14-6 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126747-14-6
Fórmula molecular C7H6BNO2
Peso molecular (g/mol) 146.94
Número MDL MFCD01318968
Clave InChI CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid
PubChem CID 2734326
Nombre IUPAC ácido (4-cianofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobenzeneboronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 6593772
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.94
Porcentaje de pureza 98%