Learn More
Cloruro de 4-cianobenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10663645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10663645 25 g 25 g
10243712 1 g 1 g
10559972 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10663645 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00421EB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 49584-26-1
Fórmula molecular C7H4ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 201.62
Número MDL MFCD00052337
Clave InChI DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulfonylchloride, p-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyano, 4-cyanophenylsulfonyl chloride, p-cyanobenzenesulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano-benzenesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 39497
Nombre IUPAC cloruro de 4-cianobencenosulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CNC6H4SO2Cl
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.63
Porcentaje de pureza 97%