Learn More
4-Cianobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11441627
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11441627 1 g 1 g
11451627 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11441627 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25600.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3034-34-2 | C8H6N2O | 146.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3034-34-2
Fórmula molecular C8H6N2O
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00017133
Clave InChI FUKWTMJZHKZKFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-cyanobenzamide, benzamide, 4-cyano, unii-3p9ug7v78s, benzamide, p-cyano, benzamide, p-cyano-8ci, p-cyano benzamide, 4-cyano-benzamide, cyanobenzamide, acmc-1agnt, p-cyanobenzoic acid amide
PubChem CID 76427
Nombre IUPAC 4-cianobenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobenzamide
Punto de fusión 225°C to 228°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97%