Learn More
4-cianobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyanobenzaldehyde |
| CAS | 105-07-7 |
| Fórmula molecular | C8H5NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Terephthalaldehydonitrile, 4-Formylbenzonitrile, NSC 5091, p-Cyanobenzaldehyde, p-Cyanobenzenecarboxaldehyde, p-Formylbenzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H |
| SMILES | O=Cc1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-formilbenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 131.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0371 |