Learn More
4-Cianobenzaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422727 5 g 5 g
11432727 25 g 25 g
11442727 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14914.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-07-7 | C8H5NO | 131.13 g/mol
4-Cyanobenzaldehyde, is used as an intermediate for organic synthesis.It is also used as an intermediate in the pharmaceutical and research department.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-cianobenzaldehído se utiliza como intermediario para la síntesis orgánica. También se utiliza como intermediario en el departamento farmacéutico y de investigación.
Solubilidad
Es soluble en agua, etanol, éter y cloroformo.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, agentes de reducción fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-07-7
Fórmula molecular C8H5NO
Peso molecular (g/mol) 131.13
Número MDL MFCD00003376
Clave InChI WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 4-formyl, p-cyanobenzaldehyde, p-formylbenzonitrile, benzaldehyde, p-cyano, benzonitrile, p-formyl, usaf kf-1, terephthalaldehydonitrile, p-cyanobenzenecarboxaldehyde, 4-formyl-benzonitrile
PubChem CID 66042
Nombre IUPAC 4-formilbenzonitrilo
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobenzaldehyde
Punto de fusión 99°C to 103°C
Punto de ebullición 133°C (12 mmHg)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Beilstein 606473
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad It is soluble in water,ethanol,ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza ≥98%