Learn More
4-Cianobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10458250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10458250 5 g Frasco de vidrio 5 g
10345980 25 g Frasco de vidrio 25 g
10697632 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10458250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110720050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105-07-7 | C8H5NO | 131.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-07-7
Fórmula molecular C8H5NO
Peso molecular (g/mol) 131.13
Número MDL MFCD00003376
Clave InChI WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 4-formyl, p-cyanobenzaldehyde, p-formylbenzonitrile, benzaldehyde, p-cyano, benzonitrile, p-formyl, usaf kf-1, terephthalaldehydonitrile, p-cyanobenzenecarboxaldehyde, 4-formyl-benzonitrile
PubChem CID 66042
Nombre IUPAC 4-formilbenzonitrilo
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Cyanobenzaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 100°C to 101°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCC6H4CHO
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 672
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,methylene chloride and,ethylacetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-formylbenzonitrile
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.