Learn More
4-ciano-N,N-dimetilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide |
| CAS | 24167-50-8 |
| Fórmula molecular | C10H10N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O/c1-12(2)10(13)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)c1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-ciano-N,N-dimetilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 174.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0793 |