Learn More
4-Ciano Loratadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyano Loratadine |
| CAS | 860010-33-9 |
| Fórmula molecular | C23 H22 Cl N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H22ClN3O2/c1-2-29-23(28)27-11-8-15(9-12-27)21-19-6-4-18(24)13-16(19)3-5-20-17(14-25)7-10-26-22(20)21/h4,6-7,10,13H,2-3,5,8-9,11-12H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4c(ccnc24)C#N)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(8-cloro-4-ciano-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4-b]piridin-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 407.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.1401 |