Learn More
4-ciano-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460329 250 mg 250 miligramos
15440329 1 g 1 g
15450329 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63572.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 167479-78-9 | C10H10N2O2 | 190.202 g/mol
4-Cyano-L-phenylalanine used as a intermediate in organic synthesis, pharmaceutical, chemical research and biochemical application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-ciano-L-fenilalanina se utiliza como intermediario en síntesis orgánica, farmacéutica, investigación química y aplicaciones bioquímicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167479-78-9
Fórmula molecular C10H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 190.202
Número MDL MFCD00270363
Clave InChI KWIPUXXIFQQMKN-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-4-cyanophenylalanine, 4-cyano-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, h-phe 4-cn-oh, 2s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 4-cyanophenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propionic acid, d-4-cn-phe-oh
PubChem CID 1501865
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-cianofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-L-phenylalanine
Número UN UN3439
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido