Learn More
4-ciano-7-metilindano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyano-7-methylindan |
| CAS | 15085-20-8 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N/c1-8-5-6-9(7-12)11-4-2-3-10(8)11/h5-6H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C#N)c2CCCc12 |
| Nombre IUPAC | 7-metil-2,3-dihidro-1H-indeno-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 157.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0891 |