Learn More
Clorhidrato de 4-ciano-4-fenilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452040 1 g 1 g
11462040 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28414.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51304-58-6 | C12H15ClN2 | 222.716 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51304-58-6
Fórmula molecular C12H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 222.716
Número MDL MFCD00012775
Clave InChI CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyano-4-phenylpiperidinehydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile, chloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hcl, pubchem19077, acmc-20a3zw, 4-cyano-4-phenylpiperidine hcl, timtec-bb sbb003334, 4-phenylisonipecotonitrile hydrochloride
PubChem CID 3084973
Nombre IUPAC 4-fenilpiperidina-4-carbonitrilo; clorhidrato
SMILES C1CNCCC1(C#N)C2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Punto de fusión 210°C to 214°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.71
Porcentaje de pureza 97%