Learn More
4-Ciano-4-fenilciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498829 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15498829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05281.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
CAS 25115-74-6
Punto de fusión 112°C to 118°C
Fórmula molecular C13H13NO
Número MDL MFCD00044816
Cantidad 5 g
Beilstein 2645593
Sinónimo 4-cyano-4-phenylcyclohexanone, 4-oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenylcyclohexanenitrile, cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl, 4-oxo-1-phenyl-cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, acmc-1ciss, 4-cyano-4phenylcyclohexanone, 4-phenyl 4-cyanocylohexanone, 4-phenyl 4-cyanocyclohexanone
Clave InChI GKXOABVSZWCJJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CCC(CC1)(C#N)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 4-oxo-1-fenilciclohexano-1-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 199.25
PubChem CID 91282
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.24
Porcentaje de pureza 98%