Learn More
Ácido 4-ciano-4-(fenilcarbonotioiltio)pentanoico, TRC
Código de producto. 30353900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30353900 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30353900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98756010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic Acid
CAS 201611-92-9
Fórmula molecular C13H13NO2S2
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Cyano-4-[(phenylthioxomethyl)thio]pentanoic Acid, 1-(2-Carboxyethyl)-1-cyanoethyl benzodithioate, 4-(4-Cyanopentanoic Acid) Dithiobenzoate, 4-Cyano-4-(thiobenzoylthio)pentanoic acid, 4-Cyano-4-[(thiobenzoyl)sulfanyl]pentanoic acid, 6-Phenyl-6-thioxo-5-thia-4-cyano-4-methylhexanoic acid, Dithiobenzoic Acid 1-Cyano-1-methyl-3-carboxypropyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO2S2/c1-13(9-14,8-7-11(15)16)18-12(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,15,16)
SMILES CC(CCC(=O)O)(SC(=S)c1ccccc1)C#N
Nombre IUPAC Ácido 4-(bencenocarbonotioilsulfanil)-4-cianopentanoico
Peso molecular (g/mol) 279.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.0388