Learn More
4-Ciano-4'-n-pentiloxibifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359769 1 g 1 g
11369769 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22477.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 52364-71-3 | C18H19NO | 265.356 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52364-71-3
Fórmula molecular C18H19NO
Peso molecular (g/mol) 265.356
Número MDL MFCD00074879
Clave InChI RDISTOCQRJJICR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-pentyloxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-pentyloxybiphenyl, 4-pentyloxy-4'-cyanobiphenyl, 4-amyloxycyanodiphenyl, 5ocb, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-pentyloxy, 4'-pentyloxy biphenyl-4-carbonitrile, 5cob, m 15 liquid crystal, nzh k 1
PubChem CID 104171
Nombre IUPAC 4-(4-pentoxifenil)benzonitrilo
SMILES CCCCCOC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-4'-n-pentyloxybiphenyl
Punto de fusión 48° cloudy
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.42
Porcentaje de pureza 99%