Learn More
4-ciano-4'-N-pentilbifenilo, TRC
Código de producto. 30361311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361311 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30361311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98939810G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-4'-N-pentylbiphenyl
CAS 40817-08-1
Fórmula molecular C18H19N
Cantidad 10 g
Sinónimo 5-BB-C, 5BF, 5CB, 5TsB, BDH-K 15, C 1550, CB 5, CB 5 (Liquid Crystal), CPB, K 15, K 15 (Liquid Crystal), LC 5CB, PCB (Liquid Crystal), Pentyl Cyanobiphenyl, p-Amyl-p'-cyanobiphenyl, p-Cyano-p'-pentylbiphenyl, p-Pentyl-p'-cyanobiphenyl, p-n-Amylbenzylidene-p'-cyanoaniline, p-n-Pentyl-p'-cyanobiphenyl, p'-Cyano-p-pentylbiphenyl, 4-Pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-Amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-Pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-Amyl-4-cyanobiphenyl, 4'-Cyano-4-pentylbiphenyl, 4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-4-cyanobiphenyl, 4'-n-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-n-Pentyl-4-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-pentyldiphenyl, 4'-Pentyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile, 4,4'-n-Pentylcyanobiphenyl, 4-Amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentyl-1,1'-biphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentyldiphenyl, 4-Cyano-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h6-13H,2-5H2,1H3
SMILES CCCCCc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)C#N
Nombre IUPAC 4-(4-pentilfenil)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 249.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1517