Learn More
4-Ciano-4'-n-pentilbifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl is used in the preparation of 4'-pentylbiphenyl-4-carboxylic acid by acidic hydrolysis using sulfuric acid as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-ciano-4′-n-pentilbifenilo se utiliza en la preparación de ácido 4′-pentilbifenil-4-carboxílico por hidrólisis ácida utilizando ácido sulfúrico como reactivo.
Solubilidad
Miscible con acetona, cloroformo, tolueno, acetonitrilo y cloruro de metileno. Inmiscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl |
| Punto de fusión | 22°C to 23°C |
| Densidad | 1.008 |
| Punto de ebullición | 212°C to 215°C (3 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.533 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3276 |
| Información de solubilidad | Miscible with Acetone,chloroform,toluene,acetonitrile,methylene chloride. Immiscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.36 |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl