Learn More
4-Ciano-4'-n-pentilbifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444907 1 g 1 g
11454907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21856.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 40817-08-1 | C18H19N | 249.357 g/mol
4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl is used in the preparation of 4'-pentylbiphenyl-4-carboxylic acid by acidic hydrolysis using sulfuric acid as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-ciano-4′-n-pentilbifenilo se utiliza en la preparación de ácido 4′-pentilbifenil-4-carboxílico por hidrólisis ácida utilizando ácido sulfúrico como reactivo.
Solubilidad
Miscible con acetona, cloroformo, tolueno, acetonitrilo y cloruro de metileno. Inmiscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40817-08-1
Fórmula molecular C18H19N
Peso molecular (g/mol) 249.357
Número MDL MFCD00036350
Clave InChI HHPCNRKYVYWYAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyano-4'-pentylbiphenyl, 4'-pentyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-pentyl, 4'-pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-amyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-pentylbiphenyl-4-carbonitrile, 4-amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-pentyl-4'-cyanobiphenyl
PubChem CID 92319
Nombre IUPAC 4-(4-pentilfenil)benzonitrilo
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl
Punto de fusión 22°C to 23°C
Densidad 1.008
Punto de ebullición 212°C to 215°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Información de solubilidad Miscible with Acetone,chloroform,toluene,acetonitrile,methylene chloride. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.36
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl