Learn More
4-Ciano-4″-n-pentil-p-terfenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435197 0.5 g 0.50 g
11425197 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22607.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54211-46-0 | C24H23N | 325.455 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54211-46-0
Fórmula molecular C24H23N
Peso molecular (g/mol) 325.455
Número MDL MFCD00799423
Clave InChI AITQOXOBSMXBRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pentyl-1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4-n-pentyl-p-terphenyl, 4-cyano-4-pentyl-p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-pentyl, 4-4-4-pentylphenyl phenyl benzonitrile, pubchem9116, 4-pentyl-p-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-pentyl-p-terphenyl
PubChem CID 104707
Nombre IUPAC 4-[4-(4-pentilfenil)fenil]benzonitrilo
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Punto de fusión 128°C to 130°C
Cantidad 0.5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.45
Porcentaje de pureza 99%