Learn More
4-ciano-4'-n-pentil-d11-bifenilo, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyano-4'-pentylbiphenyl-D11 (pentyl-D11) |
| CAS | 57078-20-3 |
| Fórmula molecular | C18 D11 H8 N |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-(pentyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11)- (ACI), 4'-(Pentyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile (ACI), [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-(pentyl-d11)- (9 CI), 4-Cyano-4'-pentyl-d11-biphenyl, 4-Pentyl-d11-4'-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-pentylbiphenyl-D11 (pentyl-D11), 4-Cyano-4'-pentylbiphenyl-D11 (pentyl-D11), 4-Cyano-4'-pentylbiphenyl-D11 (pentyl-D11) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H19N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h6-13 H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecauteriopentil)fenil]benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 260.4179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.2208 g/mol |
| Show More |