Learn More
4-Ciano-4'-n-octiloxibifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451358 5 g 5 g
15441358 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55191.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 52364-73-5 | C21H25NO | 307.437 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52364-73-5
Fórmula molecular C21H25NO
Peso molecular (g/mol) 307.437
Número MDL MFCD00075145
Clave InChI GPGGNNIMKOVSAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-octyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-octyloxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-octyloxybiphenyl, 8ocb, octyloxycyanobiphenyl, 4-cyano-4'-octoxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-octyloxy, m 24 liquid crystal, 4-octyloxycyanodiphenyl, 4-4-octyloxyphenyl benzonitrile
PubChem CID 104173
Nombre IUPAC 4-(4-octoxifenil)benzonitrilo
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-4'-n-octyloxybiphenyl
Punto de fusión 51°C to 77°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.44
Porcentaje de pureza 97%