Learn More
4-Ciano-4-[(etilsulfanioliocarbonil)sulfanilo]pentanoico, TRC
Código de producto. 30357624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357624 100 mg -
30355683 10 mg 10 miligramos
30357833 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC998578100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1137725-46-2
Fórmula molecular C9H13NO2S3
Peso molecular (g/mol) 263.4
Nombre IUPAC Ácido 4-ciano-4-etilsulfanilcarbotioilsulfanilpentanoico
SMILES CCSC(=S)SC(C)(CCC(=O)O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-4-[(ethylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2S3/c1-3-14-8(13)15-9(2,6-10)5-4-7(11)12/h3-5H2,1-2H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0108