Learn More
4-Ciano-4-(3-metoxifenil)-1-metilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362759 1 g 1 g
11372759 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27677.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5460-79-7
Fórmula molecular C14H18N2O
Peso molecular (g/mol) 230.311
Número MDL MFCD05857265
Clave InChI COYLNHITVXBZPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-methoxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carbonitrile, 1-methyl-4-cyano-4-3-methoxyphenyl piperidine, 1-methyl-4-cyano-4-3-methoxyphenyl-piperidine, unii-nnp3veh42y, nnp3veh42y, 4-cyano-4-3-methoxyphenyl-1-methylpiperidine, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl-4-piperidinecarbonitrile, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl-piperidine-4-carbonitrile, 4-piperidinecarbonitrile, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl, acmc-1b1ys
PubChem CID 79580
Nombre IUPAC 4-(3-metoxifenil)-1-metilpiperidina-4-carbonitrilo
SMILES CN1CCC(CC1)(C#N)C2=CC(=CC=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-4-(3-methoxyphenyl)-1-methylpiperidine
Punto de fusión 43°C to 47°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza 97%