Learn More
4-ciano-3-trifluorometilfenilisotiocianato, TRC
Código de producto. 30348908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348908 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30348908 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9876401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-3-trifluoromethylphenylisothiocyanate
CAS 143782-23-4
Fórmula molecular C9H3F3N2S
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Isothiocyanato-2-trifluoromethylbenzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C9H3F3N2S/c10-9(11,12)8-3-7(14-5-15)2-1-6(8)4-13/h1-3H
SMILES FC(F)(F)c1cc(ccc1C#N)N=C=S
Nombre IUPAC 4-isotiocianato-2-(trifluorometil)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 228.19