Learn More
4-Ciano-3-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322269 1 g 1 g
15413647 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27247.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10386-28-4 | Molecular Formula: C6H3IN2 | Molecular Weight: 230.008 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10386-28-4
Fórmula molecular C6H3IN2
Peso molecular (g/mol) 230.008
Número MDL MFCD08729285
Clave InChI KMFIQUYSWTUCGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodoisonicotinonitrile, 4-cyano-3-iodopyridine, 3-iodo-4-pyridinecarbonitrile, 3-iodo-isonicotinonitrile, acmc-1c8uo, 4-pyridinecarbonitrile,3-iodo, 3-iodanylpyridine-4-carbonitrile
PubChem CID 12180887
Nombre IUPAC 3-yodopiridina-4-carbonitrilo
SMILES C1=CN=CC(=C1C#N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-3-iodopyridine
Punto de fusión 119°C to 122°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.01
Porcentaje de pureza 98%