Learn More
Ácido 4-ciano-3-fluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392819 1 g 1 g
11302829 5 g 5 g
11312829 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27710.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 843663-18-3 | C7H5BFNO2 | 164.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 843663-18-3
Fórmula molecular C7H5BFNO2
Peso molecular (g/mol) 164.93
Número MDL MFCD03411549
Clave InChI DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzonitrile, 4-cyano-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-cyano-3-fluoro phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-cyanophenylboronic acid, boronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl, 4-cyano-3-fluorophenylboronicacid, pubchem1801, acmc-209pug
PubChem CID 2783130
Nombre IUPAC ácido (4-ciano-3-fluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.93
Porcentaje de pureza 97%