Learn More
Ácido 4-ciano-3,5-difluorofenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyano-3,5-difluorophenylboronic acid |
| CAS | 861710-03-4 |
| Fórmula molecular | C7 H4 B F2 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BF2NO2/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-2,12-13H |
| SMILES | OB(O)c1cc(F)c(C#N)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (4-ciano-3,5-difluorofenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 182.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.03 |