Learn More
4-ciano-2-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyano-2-methylpyridine |
| CAS | 2214-53-1 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2/c1-6-4-7(5-8)2-3-9-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(ccn1)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-metilpiridina-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 118.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0531 |