Learn More
4-Ciano-2-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495700 5 g 5 g
11485700 1 g 1 g
11405710 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495700 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25938.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3939-14-8 | C6H3FN2 | 122.102 g/mol
4-Cyano-2-fluoropyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-ciano-2-fluoropiridina es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con fluoruro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno, ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3939-14-8
Fórmula molecular C6H3FN2
Peso molecular (g/mol) 122.102
Número MDL MFCD09027299
Clave InChI DYQMGPSBUBTNJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12002587
Nombre IUPAC 2-fluoropiridina-4-carbonitrilo
SMILES C1=CN=C(C=C1C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-2-fluoropyridine
Punto de fusión 31°C to 33°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-fluoroisonicotinonitrile, 4-cyano-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-cyanopyridine, 4-pyridinecarbonitrile, 2-fluoro, 2-fluoro-4-pyridinecarbonitrile, 2-fluoro-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-fluoro, acmc-1bnd8, 4-cyano-2-fluoro pyridine, ksc581g3h
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.1
Porcentaje de pureza 97%