Learn More
Ácido 4-ciano-2-fluorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11906141 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11906141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445390010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
CAS 1150114-77-4
Punto de fusión 304°C to 304.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5BFNO2
Número MDL MFCD07644472
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-4-cyano-2-fluorophenyl, acmc-2099nb, 4-borono-3-fluorobenzonitrile, 4-cyano-2-fluoro-phenylboronic acid, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
Clave InChI HFAUMAIVCYTVQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Nombre IUPAC ácido (4-ciano-2-fluorofenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 164.93
PubChem CID 44755209
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.93
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.