Learn More
Ácido 4-ciano-2-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395555 5 g 5 g
11385555 1 g 1 g
11305565 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11395555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19722.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 164149-28-4 | C8H4FNO2 | 165.12 g/mol
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-ciano-2-fluorobenzoico es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164149-28-4
Fórmula molecular C8H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 165.12
Número MDL MFCD03094454
Clave InChI KEJMSTJTAWACNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano-2-fluoro, 4-cyano-2-fluoro-benzoic acid, 4-cyano-2-fluorobenzoicacid, pubchem4603, acmc-1bzbk, intermediates-zcf02232, 2-fluoro4-cyanobenzoic acid, ksc489o1d, 4-carboxy-3-fluorobenzonitrile
PubChem CID 590659
Nombre IUPAC ácido 4-ciano-2-fluorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 214°C to 218°C
Cantidad 5 g
Beilstein 8051929
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.12
Porcentaje de pureza 98%