Learn More
Ácido 4-ciano-2-fluorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437638 1 g 1 g
15447638 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61134.03
Solicitar formato a granel o personalizado
4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid is used an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-ciano-2-fluorobencenoborónico se utiliza como intermedio de activos farmacéuticos.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1150114-77-4
Fórmula molecular C7H5BFNO2
Peso molecular (g/mol) 164.93
Número MDL MFCD07644472
Clave InChI HFAUMAIVCYTVQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-4-cyano-2-fluorophenyl, acmc-2099nb, 4-borono-3-fluorobenzonitrile, 4-cyano-2-fluoro-phenylboronic acid, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
PubChem CID 44755209
Nombre IUPAC ácido (4-ciano-2-fluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.93
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido