Learn More
4-Ciano-1-butina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15335028 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15335028 5 g 5 g
15325028 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15335028 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455590050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 19596-07-7 | C5H5N | 79.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19596-07-7
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.1
Clave InChI VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyano-1-butyne, 4-pentynenitrile, 1-cyano-3-butyne
PubChem CID 140560
Nombre IUPAC penti-4-nenitrilo
SMILES C#CCCC#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-1-butyne
Densidad 0.9063g/mL
Punto de ebullición 79.0°C (39.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal NCCH2CH2CCH
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.9063
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Cyano-1-butyne
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.