Learn More
Tocris Bioscience™ 4-CMTB
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001567
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
30001567 10 mg 10 miligramos
30001592 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 30001567
Marca: Tocris Bioscience™ 4642/10
FFA2 agonist; also exhibits positive allosteric modulatory activity
Free fatty acid receptor FFA2 agonist (pEC50 = 6.38) and positive allosteric modulator. Binds at a site distinct from the orthosteric site; modulates the activity of short-chain fatty acids at FFA2 via the FFA2 second extracellular loop (ECL2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300851-67-6
Fórmula molecular C14H15ClN2OS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-CMTB
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.8
Pureza >98%
Peso molecular 294.797