Learn More
Clorhidrato de 4-cis-fluoro-L-prolinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372239 5 g 5 g
15493637 250 mg 250 miligramos
11362239 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27235.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 426844-23-7 | C5H10ClFN2O | 168.596 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 426844-23-7
Fórmula molecular C5H10ClFN2O
Peso molecular (g/mol) 168.596
Número MDL MFCD07368567
Clave InChI YIEACUBSPQGCLW-MMALYQPHSA-N
Sinónimo 2s,4s-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, 4-cis-fluoro-l-prolinamide hydrochloride, 2s,4s-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide hcl, cis-4-fluoro-l-prolinamide hydrochloride, 2s,4s-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride, 4s-4-fluoro-l-prolinamide-hydrogen chloride 1/1, 2s,4s-2-carbamoyl-4-fluoropyrrolidine hydrochloride salt, 2s,4s-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide monohydrochloride, 2s,4s-2-aminocarbonyl-4-fluoropyrrolidine hydrochloride
PubChem CID 45158917
Nombre IUPAC (2S,4S)-4-fluoropirrolidina-2-carboxamida; clorhidrato
SMILES C1C(CNC1C(=O)N)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-cis-Fluoro-L-prolinamide hydrochloride
Punto de fusión 231°C to 236°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Rotación óptica −45 (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.59
Porcentaje de pureza 98%