Learn More
4-cis-decenoilcarnitina, TRC
Código de producto. 30359724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30359724 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30359724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22564010MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-cis-Decenoylcarnitine
CAS 1256380-16-1
Fórmula molecular C17 H31 N O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(4Z)-1-oxo-4-decen-1-yl]oxy]-1-propanaminium Inner Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C17H31NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3/b10-9-/t15-/m1/s1
SMILES CCCCC\C=C/CCC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC (3R)-3-[(Z)-dec-4-enoil]oxi-4-(trimetilamonio)butanoato
Peso molecular (g/mol) 313.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.2253
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.